3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471447-5G OR471447-1G
APOSOR471447-5GEA 1210 EUR
APOSOR471447-5G APOSOR471447-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11935789
Núm. CAS: 23434-95-9