2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
OR471451-1G OR471451-250MG OR471451-500MG
APOSOR471451-1GEA 956 EUR
APOSOR471451-1G APOSOR471451-250MG APOSOR471451-500MG
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034063
Núm. CAS: 36192-61-7