Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471452-1G OR471452-250MG
APOSOR471452-1GEA 0 EUR
APOSOR471452-1G APOSOR471452-250MG
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27922569
Núm. CAS: 222530-29-2