2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471454-1G OR471454-250MG OR471454-5G
APOSOR471454-1GEA 601 EUR
APOSOR471454-1G APOSOR471454-250MG APOSOR471454-5G
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20257492
Núm. CAS: 220364-33-0