Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471455-1G OR471455-5G
APOSOR471455-1GEA 256 EUR
APOSOR471455-1G APOSOR471455-5G
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,342 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179007
Núm. CAS: 86827-08-9