4,7-Dihydroxyquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471457-1G OR471457-5G
APOSOR471457-1GEA 306 EUR
APOSOR471457-1G APOSOR471457-5G
4,7-Dihydroxyquinazoline
4,7-Dihydroxyquinazoline
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01823180
Núm. CAS: 16064-25-8