Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471458-1G OR471458-250MG OR471458-5G
APOSOR471458-1GEA 396 EUR
APOSOR471458-1G APOSOR471458-250MG APOSOR471458-5G
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Formula: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 249.094 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27943097
Núm. CAS: 1295516-49-2