2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471459-1G
OR471459-250MG
OR471459-5G
APOSOR471459-1GEA
593
EUR
APOSOR471459-1G
APOSOR471459-250MG
APOSOR471459-5G
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Formula:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28501385 Núm. CAS: 1459748-95-8 |