3-(Methylamino)isonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Methylamino)pyridine-4-carboxylic acid, 3-(Methylamino)isonicotinic acid
OR471460-1G OR471460-5G
APOSOR471460-1GEA 299 EUR
APOSOR471460-1G APOSOR471460-5G
3-(Methylamino)isonicotinic acid
3-(Methylamino)isonicotinic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24160213
Núm. CAS: 1461602-59-4