4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471461-1G OR471461-250MG
APOSOR471461-1GEA 1120 EUR
APOSOR471461-1G APOSOR471461-250MG
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Formula: C₈H₈ClN₃O
MW: 197,622 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23098931
Núm. CAS: 1177447-31-2