4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471464-250MG OR471464-100MG
APOSOR471464-250MGEA 877 EUR
APOSOR471464-250MG APOSOR471464-100MG
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Formula: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08276177
Núm. CAS: 849345-42-2