Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR471465-1G OR471465-250MG OR471465-5G
APOSOR471465-1GEA 549 EUR
APOSOR471465-1G APOSOR471465-250MG APOSOR471465-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24108598
Núm. CAS: 1403597-45-4