4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471466-1G OR471466-5G
APOSOR471466-1GEA 299 EUR
APOSOR471466-1G APOSOR471466-5G
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16767225
Núm. CAS: 1250367-45-3