4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471467-1G OR471467-250MG
APOSOR471467-1GEA 804 EUR
APOSOR471467-1G APOSOR471467-250MG
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28131961
Núm. CAS: 1471260-48-6