2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR471468-1G OR471468-250MG
APOSOR471468-1GEA 713 EUR
APOSOR471468-1G APOSOR471468-250MG
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,613 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03160579
Núm. CAS: 519018-42-9