6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR471469-1G
OR471469-250MG
APOSOR471469-1GEA
713
EUR
APOSOR471469-1G
APOSOR471469-250MG
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Formula:
C₇H₈ClNO₂ MW: 173,597 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18643364 Núm. CAS: 220001-93-4 |