6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471473-1G OR471473-250MG OR471473-5G
APOSOR471473-1GEA 713 EUR
APOSOR471473-1G APOSOR471473-250MG APOSOR471473-5G
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₇H₆ClN₃O
MW: 183.595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01085385
Núm. CAS: 370074-74-1