5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471474-1G
OR471474-250MG
OR471474-5G
APOSOR471474-1GEA
601
EUR
APOSOR471474-1G
APOSOR471474-250MG
APOSOR471474-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula:
C₇H₆ClN₃O MW: 183.595 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11559079 Núm. CAS: 89660-20-8 |