2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471476-1G OR471476-250MG
APOSOR471476-1GEA 181 EUR
APOSOR471476-1G APOSOR471476-250MG
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Formula: C₆H₅ClN₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24567184
Núm. CAS: 1273315-11-9