2-Chloro-6-methoxypurine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471479-1G OR471479-250MG
APOSOR471479-1GEA 157 EUR
APOSOR471479-1G APOSOR471479-250MG
2-Chloro-6-methoxypurine
2-Chloro-6-methoxypurine
Formula: C₆H₅ClN₄O
MW: 184.583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20692004
Núm. CAS: 1198-46-5