2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471482-1G OR471482-250MG
APOSOR471482-1GEA 601 EUR
APOSOR471482-1G APOSOR471482-250MG
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Formula: C₂₂H₂₀O₄
MW: 348,392 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664782
Núm. CAS: 66056-40-4