Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471484-1G OR471484-250MG
APOSOR471484-1GEA 397 EUR
APOSOR471484-1G APOSOR471484-250MG
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658921
Núm. CAS: 343781-52-2