2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
OR471487-1G OR471487-5G
APOSOR471487-1GEA 205 EUR
APOSOR471487-1G APOSOR471487-5G
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Formula: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09755943
Núm. CAS: 39911-06-3