N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471488-1G OR471488-25G OR471488-5G
APOSOR471488-1GEA 203 EUR
APOSOR471488-1G APOSOR471488-25G APOSOR471488-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylformamide
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16687622
Núm. CAS: 1590-50-7