4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one

Proveedor: Apollo Scientific

OR471489-1G OR471489-5G
APOSOR471489-1GEA 397 EUR
APOSOR471489-1G APOSOR471489-5G
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Formula: C₄H₇NO₃
MW: 117,103 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045779
Núm. CAS: 15546-08-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR