1,3-Dimethyl-6-hydroxyquinazoline-2,4-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR471491-1G OR471491-250MG OR471491-5G
APOSOR471491-1GEA 448 EUR
APOSOR471491-1G APOSOR471491-250MG APOSOR471491-5G
1,3-Dimethyl-6-hydroxyquinazoline-2,4-dione
1,3-Dimethyl-6-hydroxyquinazoline-2,4-dione
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24729909
Núm. CAS: 1267663-32-0