Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Proveedor: Apollo Scientific
OR471492-1G OR471492-250MG
APOSOR471492-1GEA 208 EUR
APOSOR471492-1G APOSOR471492-250MG
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Formula: C₂₉H₁₆N₄
MW: 420,464 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049230
Núm. CAS: 121706-21-6