Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471496-1G OR471496-5G
APOSOR471496-1GEA 205 EUR
APOSOR471496-1G APOSOR471496-5G
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05666011
Núm. CAS: 23705-85-3