2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (2-methoxy-6-nitrophenyl)carbamate
OR471498-1G OR471498-250MG OR471498-5G
APOSOR471498-1GEA 134 EUR
APOSOR471498-1G APOSOR471498-250MG APOSOR471498-5G
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₅
MW: 268,266 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049234
Núm. CAS: 1283176-56-6