4'-Amino-2'-chloroacetophenone

Proveedor: Apollo Scientific

OR471500-1G OR471500-250MG OR471500-5G
APOSOR471500-1GEA 367 EUR
APOSOR471500-1G APOSOR471500-250MG APOSOR471500-5G
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
4'-Amino-2'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848240
Núm. CAS: 72531-23-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR