2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471503-1G OR471503-5G
APOSOR471503-1GEA 367 EUR
APOSOR471503-1G APOSOR471503-5G
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,597 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20278147
Núm. CAS: 877133-56-7