Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471505-1G OR471505-250MG
APOSOR471505-1GEA 1390 EUR
APOSOR471505-1G APOSOR471505-250MG
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Formula: C₁₃H₂₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19105333
Núm. CAS: 669080-89-1