(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471506-1G OR471506-250MG OR471506-5G
APOSOR471506-1GEA 570 EUR
APOSOR471506-1G APOSOR471506-250MG APOSOR471506-5G
(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167435
Núm. CAS: 13490-69-2