[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR471509-1G OR471509-250MG
APOSOR471509-1GEA 916 EUR
APOSOR471509-1G APOSOR471509-250MG
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₉Cl₂NO
MW: 254,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410460
Núm. CAS: 887974-84-7