8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
Proveedor: Apollo Scientific
OR471512-1G OR471512-5G
APOSOR471512-1GEA 154 EUR
APOSOR471512-1G APOSOR471512-5G
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
Formula: C₁₅H₁₇N₃O₄
MW: 303.313 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18263009
Núm. CAS: 28121-73-5