2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471513-1G OR471513-250MG OR471513-5G
APOSOR471513-1GEA 499 EUR
APOSOR471513-1G APOSOR471513-250MG APOSOR471513-5G
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₁₂H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573880
Núm. CAS: 934331-04-1