2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471518-1G OR471518-5G
APOSOR471518-1GEA 306 EUR
APOSOR471518-1G APOSOR471518-5G
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Formula: C₇H₉BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14707271
Núm. CAS: 1215073-99-6