2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471527-1G OR471527-250MG OR471527-5G
APOSOR471527-1GEA 672 EUR
APOSOR471527-1G APOSOR471527-250MG APOSOR471527-5G
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Formula: C₁₅H₁₃ClN₄O₅
MW: 364,741 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918643
Núm. CAS: 1079264-82-6