5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471528-5G
OR471528-1G
OR471528-250MG
APOSOR471528-5GEA
1540
EUR
APOSOR471528-5G
APOSOR471528-1G
APOSOR471528-250MG
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Formula:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174,585 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD13619877 Núm. CAS: 123551-49-5 |