2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl (5-methoxy-2-nitrophenyl)carbamate
OR471530-1G
OR471530-250MG
APOSOR471530-1GEA
252
EUR
APOSOR471530-1G
APOSOR471530-250MG
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₅ MW: 268,266 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28043790 Núm. CAS: 185428-55-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...