N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471532-1G OR471532-250MG
APOSOR471532-1GEA 284 EUR
APOSOR471532-1G APOSOR471532-250MG
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701255
Núm. CAS: 362670-09-5