5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR471533-1G OR471533-250MG OR471533-5G
APOSOR471533-1GEA 804 EUR
APOSOR471533-1G APOSOR471533-250MG APOSOR471533-5G
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₄BrN₃
MW: 186,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168487
Núm. CAS: 1269293-80-2