Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471535-1G
OR471535-250MG
APOSOR471535-1GEA
1330
EUR
APOSOR471535-1G
APOSOR471535-250MG
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formula:
C₁₂H₂₂N₂O₄ MW: 258,314 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29055297 Núm. CAS: 1613023-56-5 |