Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyrrolidine-3-carboxylate
OR471536-1G OR471536-250MG
APOSOR471536-1GEA 957 EUR
APOSOR471536-1G APOSOR471536-250MG
Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244.287 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26937551
Núm. CAS: 1382035-21-3