3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR471537-25G OR471537-5G
APOSOR471537-25GEA 1010 EUR
APOSOR471537-25G APOSOR471537-5G
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Formula: C₁₅H₁₅NO₃
MW: 257.285 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585006
Núm. CAS: 75383-61-8