2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole

Proveedor: Apollo Scientific

OR471541-1G OR471541-5G OR471541-250MG
APOSOR471541-1GEA 397 EUR
APOSOR471541-1G APOSOR471541-5G APOSOR471541-250MG
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Formula: C₇H₁₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12784032
Núm. CAS: 101012-43-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR