6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471544-1G OR471544-250MG
APOSOR471544-1GEA 1120 EUR
APOSOR471544-1G APOSOR471544-250MG
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656675
Núm. CAS: 365413-15-6