2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471550-1G OR471550-250MG OR471550-5G
APOSOR471550-1GEA 397 EUR
APOSOR471550-1G APOSOR471550-250MG APOSOR471550-5G
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00996305
Núm. CAS: 86847-77-0