7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR471551-1G
OR471551-250MG
APOSOR471551-1GEA
1330
EUR
APOSOR471551-1G
APOSOR471551-250MG
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formula:
C₈H₄INO₂ MW: 273,027 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28127445 Núm. CAS: 342601-33-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...