Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471552-1G OR471552-250MG
APOSOR471552-1GEA 1060 EUR
APOSOR471552-1G APOSOR471552-250MG
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 176…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094980
Núm. CAS: 180624-24-2